Learn More
DuPont™ Tyvek™ Overall, Modell DHF5
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Ergonomisches Schutzdesign
- Abgesteppte äußere Säume
- Elastische Handgelenke, Knöchel und Haube
- Taillengummi (eingeklebt)
- Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff.
- Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
- Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | L |
| Material | HDPE |
| Farbe | Blau |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Hood Type | Elastisch |
| Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |
| Mehr anzeigen |