Learn More
DuPont™ Tyvek™ Overall, Modell DHF5
Artikelnummer. 15118814 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15118814
Marke: DuPont™ D14936731
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestehend aus flash-gesponnenem HDPE. Die 3-teilige Haube verfügt über eine optimale Passform für Kopf und Gesicht beim Drehen, während ein großer Schrittbereich eine gute Bewegungsfreiheit bietet.
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Ergonomisches Schutzdesign
  • Abgesteppte äußere Säume
  • Elastische Handgelenke, Knöchel und Haube
  • Taillengummi (eingeklebt)
  • Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff.
  • Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
  • Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe XL
Material HDPE
Farbe Blau
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss mit Sturmklappe
Saumtyp Genäht
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 5 und 6
Widerstand Abrasion
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 108 bis 116 cm