Learn More
DuPont™ Tyvek™ Dual Overall, Modell CHF5A
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Tyvek™ vorne und großer, atmungsaktiver Rückeneinsatz aus SMS
- Abgesteppte äußere Säume
- Elastische Handgelenke, Knöchel und Haube
- Taillengummi (eingenäht)
- Tyvek™ Reißverschluss mit Abdeckleiste
- Weiß
- Antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | L |
| Material | Tyvek SMS |
| Farbe | Weiß |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Hood Type | Elastisch |
| Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |
| Mehr anzeigen |