Learn More
DuPont™ Tyvek™ Jacken mit Kapuze
313.17 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Beschreibung
- Speziell für den Einsatz mit Tyvek™ Bekleidung entwickelt
- Konstruktion aus flash-gesponnenem HDPE
- Abgesteppte innere Säume
- Reißverschluss vorne
- Elastische Haube und Handgelenke
- Weiß
- PSA-Kategorie I
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
Spezifikation
Größe | Extragroß |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Zertifizierung/Konformität | EN 1149-5 |
Saumtyp | Genäht (innenliegend) |
Produkttyp | Ablauf |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische Handhabung, chemischer Schutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/allgemeiner Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigung und vieles mehr |