Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Autoclave Bags with Drawstring
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17757927 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
20 x 20 cm
20 x 43 cm
43 x 30,5 cm
Kapazität (metrisch):
1,73 l
3,7 l
5,5 l
Unit Size:
250 Stück
Product Code. 17757927
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A0808D
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Bags closed via adjustable Tyvek drawstring closure system can be aseptically opened without having to cut or remove particulate generating autoclave tape.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • In einer ISO 6-konformen Reinraumumgebung gefertigt und verpackt
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 0,46 gal.
Kapazität (metrisch) 1,73 l
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisationsverpackung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Produktionsanlagen
Enthält Dampfanzeige
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 5,30 mil
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 20 cm
Produkttyp Autoklavierbeutel