Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Autoklavierbarer Beutel mit Kordelzugverschluss, 2x groß
Artikelnummer. 17718067 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
28 x 50 in.
34 x 34 in.
36 x 20 in.
36 x 36 in.
36 x 42 in.
36 x 46 in.
38 x 38 in.
40 x 40 in.
44 x 42 in.
46 x 26 in.
48 x 24 in.
48 x 32 in.
48 x 36 in.
48 x 48 in.
48 x 60 in.
50 x 44 in.
50 x 48 in.
50 x 62 in.
60 x 40 in.
60 x 60 in.
64 x 36 in.
64 x 48 in.
70 x 18 in.
72 x 36 in.
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
125 Stück
250 Stück
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17718067 70 x 18 in. 250 Stück
17788097 48 x 24 in. 250 Stück
17768107 46 x 26 in. 250 Stück
17768127 48 x 32 in. 125 Stück
17798127 34 x 34 in. 250 Stück
17852041 36 x 20 in. 250 Stück
17768137 36 x 36 in. 250 Stück
17788137 36 x 42 in. 125 Stück
17708147 36 x 46 in. 125 Stück
17738147 48 x 36 in. 125 Stück
17778147 64 x 36 in. 125 Stück
17798147 72 x 36 in. 125 Stück
17718157 38 x 38 in. 125 Stück
17748157 40 x 40 in. 125 Stück
17778157 60 x 40 in. 125 Stück
17738167 44 x 42 in. 125 Stück
17768167 50 x 44 in. 125 Stück
17710378 48 x 48 in. 125 Stück
17708177 50 x 48 in. 125 Stück
17949519 48 x 60 in. 1 Stück
17728177 64 x 48 in. 100 Stück
17748177 28 x 50 in. 125 Stück
17583326 60 x 60 in. 100 Stück
17778177 50 x 62 in. 125 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 17718067 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BGT2A1870D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konzipiert für die Dampfsterilisation von großen oder unregelmäßig geformten Wechselteilen pharmazeutischer Geräte. Tyvek™ Der Autoklavenbeutel wird über den verstellbaren Verschluss verschlossen. Tyvek™ Verschlusssystem mit Kordelzug. Die Beutel lassen sich aseptisch ohne Schneiden oder Entfernen des Partikel erzeugenden Autoklavbandes öffnen.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 70 x 18 in.
Länge (angloamerikanisch) 70 in.
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Produkttyp Autoklavierbeutel
Kapazität (angloamerikanisch) 1.190 oz.
Länge (metrisch) 177,8 cm
Breite (metrisch) 45,7 cm