Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Schalenabdeckung mit Klebeband und Dampfindikator-Punkt
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products ProdukteBeschreibung
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Senkt Arbeitskosten
- Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
- Dampfsterilisationsindikator automatisch bei 121 °C bis 125 °C
- Reiß- und durchstechfest
- Hydrophob
- Flusenfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Elastisch |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Nicht steril |
| Länge (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Produkttyp | Abdeckung |
| Länge (metrisch) | 60.96 cm |
| Mehr anzeigen |