Beschreibung
- Besteht aus flashgesponnenem, hochdichtem Polyethylen und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf
- Das Material bildet eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Micron.
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Teilkörper-Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ PB (6-B)
- EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Wirkstoffe)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
- Einsatzgebiete umfassen: pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemikalienbeständiger Laborkittel |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Eingeschränkte Verwendung |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | Chemikalien |
| Saumtyp | Genäht |