Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Gebördelter Overall erhältlich in fluoreszierendem Orange mit silbergrauen reflektierenden Bändern für Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Robust aber leicht Stehkragen, elastisch am Handgelenk und Knöchel sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille. Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Reißverschluss.
Tyvek™ 500 HV Kleidung ist großteils aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort. Dank der Vlies-Struktur sind durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend gegen Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern, sind extrem fusselarm und innen antistatisch behandelt. Ihre leuchtend fluoreszierende orange Farbe kombiniert mit silbergrau reflektierenden Bändern machen sie sowohl tagsüber als auch nachts (bei Lichteinwirkung) gut sichtbar.
Zu den Anwendungsgebieten für Tyvek™ 500 HV Kleidungsstücken gehören Schiene, Straße, Bergbau, Abfallbehandlung, Subterrane Arbeiten, Häfen, Flughäfen und Bauwesen. - Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B
- En14126 (Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiver Kontamination), EN ISO 20471 (Hochsichtbare Warnschutzkleidung, Klasse 3), RIS-3279-TOM Issue 1
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
- Abgesteppte äußere Säume
- Sehr geringe innere Leckage durch optimierte Konstruktion
- Tyveki™ AUTO-LOCK Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für verbesserten Schutz
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemikalienschutzkleidung |
| Größe | Extragroß |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Tyvek |
| Farbe | Reflektierend |
| Einwegprodukt | Ja |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Kragen |
| Verschlusstyp | Selbstsperrender Reißverschluss mit Leiste |
| Mehr anzeigen |