Learn More
DuPont™ Tyvek™ 400 DualCombi Modell TD0125S
Beschreibung
- DuPont™ Tyvek™ 400 DualCombi. Overall mit Kragen Tyvek™ mit einer Rückwand aus Spinnvlies-Polypropylen. Erhältlich in den Größen S bis 4XL. Elastische Einsätze an Handgelenken, Taille und Knöcheln. Außenliegende Nähte in Rot. Daumenloch am Ärmel. Weiß.
- Der Tyvek™ Die Vorderseite bietet ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Es ist durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch wasserbasierte Flüssigkeiten und Aerosole ab. Es bietet eine ausgezeichnete Barriere gegen Feinstpartikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Mikrometer. Es ist extrem fusselfrei und antistatisch behandelt. Siliziumfrei.
- Das große Rückenteil, das von den Schultern bis zum Knöchel reicht, besteht aus Spinnvlies-Polypropylen: Es ist atmungsaktiv und bietet einen hohen Tragekomfort, aber keinen Schutz.
- Tyvek™ Der 400 DualCombi ist für Arbeitsumgebungen konzipiert, in denen Komfort wichtig ist und das Expositionsrisiko auf den vorderen Bereich beschränkt ist. Typische Anwendungsgebiete sind die Verarbeitung von Verbundwerkstoffen, das Lackieren, die Glasherstellung und die Energieversorgung.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Overall mit Umrandung |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch (eingenäht) |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Kragen |
| Mehr anzeigen |