Learn More
Tyrphostin A23, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Tyrphostin hemmt die Protein-Tyrosinkinase und blockiert die EGF-abhängige Autophosphorylierung des Rezeptors. Die Inhibitoren können sich mit unterschiedlichen Affinitäten an die EGF-Rezeptorkinase-Domäne binden. Hemmt auch die PDGFR-Kinase. Tyrphostin A23 wurde zur Hemmung der Agonist-induzierten GP IIb-IIIa-Aktivierung in permeabilisierten Thrombozyten und in anderen Studien zur Blockierung von Kalziumkanalströmen in vaskulären glatten Muskelzellen verwendet. . Tyrphostin A23 kann auch die Internalisierung von (125)I-Transferrin in Heb7ba-Zellen hemmen.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Ethanol oder DMF
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren und Hitze lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tyrphostin A23 |
| Farbe | Braun bis gelb |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO, ethanol, or DMF |
| Formelmasse | 186.17 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Physikalische Form | Pulver |