Learn More
Tyrosol, TRC
Artikelnummer. 30012783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012783 5 g 5 Gramm
30006191 10 g 10 Gramm
17984445 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT9478005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-94-0
Summenformel C8 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
Synonym 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Metoprolol Succinate Imp. G (EP), Metoprolol Tartrate Imp. G (EP), Phenethyl alcohol, p-hydroxy- (7CI,8CI), Tyrosol (6CI), 4-Hydroxybenzeneethanol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl alcohol, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol, 4-Hydroxyphenylethanol, NSC 59876, Tyrosol C, p-(2-Hydroxyethyl)phenol, p-HPEA, p-Hydroxyphenethyl alcohol, p-Tyrosol, β-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, β-(p-Hydroxyphenyl)ethanol
IUPAC-Name 4-(2-hydroxyethyl)phenol
SMILES OCCc1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyrosol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Formelmasse 138.0681
Reinheit (%) >95%