Learn More
Tyrosin, Mikromol™
Artikelnummer. 17949674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949674 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17949674 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0634.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tyrosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Tyrosine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H11 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Levodopa Imp. B (EP), Tyrosine, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, L-Tyrosine, Tyrosine, L-, (-)-alpha-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanoic acid, (S)-alpha-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-phenyl)propanoic acid, (S)-Tyrosine, Benzenepropanoic acid, alpha-amino-4-hydroxy-, (S)-, L-(-)-Tyrosine, L-Phenylalanine, 4-hydroxy-, L-p-Tyrosine, NSC 82624, NSC 9973, Propanoic acid, 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, p-Tyrosine, SKF-L-2620, Levodopa Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
Menge 250 mg
Formelmasse 181,0739 g/mol