Learn More
Tyramine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tyramine hydrochloride |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H |
| Formelmasse | 173.0607 |