missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Type W Microsyringe

Marke:  Hospidex MSE10WTS

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 11779853

  • 115.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

0.13 mm
Microsyringe
10 μL
Fixed
0.51 mm
1/Pk.
50 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote