Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Digitalthermometer, Typ K
Für den Einsatz mit allen Fisher Scientific Digitalthermometern Typ K, wie beispielsweise 15-077-10, -11, -14, -26 und 15-078-2, -3A, -3B und -39.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01080kg
Beschreibung
Diese Fisher Scientific Sonden für Digitalthermometer vom Typ K sind für die Verwendung in allen Fisher Scientific Digitalthermometern vom Typ K vorgesehen: 15-077-10, -11, -14, -26 und 15-078-2, -3A, -3B und -39.
Perlenförmige Typ-K-Sonde
- Thermoelement Typ K mit schnellem Ansprechverhalten und einem Durchmesser von 1,6 mm (0,06 in.) für den Einsatz mit allen Typ K Thermometern in Flüssigkeiten, halbfesten Stoffenvsowie Luft und anderen Gasen
- PTFE-harzbeschichtet, 4 ft. (1,2 m) langes Kabel
- Der Temperaturbereich der Sonde reicht von -40 bis +250 °C kontinuierlich und kurzfristig bis 300 °C '
Spezifikation
0,06 in. | |
Luft/Gase, Flüssigkeiten und halbfeste Stoffe | |
1219 mm (Kabel) | |
Edelstahl | |
482 °F | |
-40 °F | |
minus;40 deg;C bis 250 deg;C |
1,6 mm | |
4 ft. | |
1219 mm | |
Perlenförmige Typ-K-Sonde | |
250 deg;C | |
minus;40 deg;C | |
Digitales Thermometer |
Zur Leistungsverbesserung sollten die Sonden als System mit dem Messgerät kalibriert werden.