Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Digitalthermometer, Typ K
Für den Einsatz mit allen Fisher Scientific Digitalthermometern Typ K, wie beispielsweise 15-077-10, -11, -14, -26 und 15-078-2, -3A, -3B und -39.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.04860kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11759775
  • 60.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Fisher Scientific Sonden für Digitalthermometer vom Typ K sind für die Verwendung in allen Fisher Scientific Digitalthermometern vom Typ K vorgesehen: 15-077-10, -11, -14, -26 und 15-078-2, -3A, -3B und -39.
Typ-K-Dreifachsonde
  • Für Temperaturmessungen von -50 bis +700 °C (-45 bis +1300 °F)
  • Optimal für Labore, Anlagen oder den Außeneinsatz geeignet—immer wenn eine Routineüberwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen erforderlich ist
  • Die Hochleistungssonde aus Edelstahl mit Griff hat einen Durchmesser von 0.12 in. (3 mm) und eine Länge von 9.75 in. (248 mm)
  • Mit einem 40 in. (102 cm) langen Kabel
Spezifikation
Spezifikation
0,12 in.
Zur Temperaturüberwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gasen und halbfesten Stoffen in Laboren, Anlagen und Feldanwendungen
190,5 mm
Edelstahl
7,5 in.
700 °C
−50 °C
- 50 ° bis + 700 °C
Digitales Thermometer
3 mm
40 in.
102 cm
Oberflächenfühler Typ K
1300 °F
−45 °F
-45 ° bis +1300 °F
Kalibriert; Traceable Bescheinigung im Lieferumfang enthalten.
Sonderangebote
Zur Leistungsverbesserung sollten die Sonden als System mit dem Messgerät kalibriert werden.