Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Digitalthermometer, Typ K
Für den Einsatz mit allen Fisher Scientific Digitalthermometern Typ K, wie beispielsweise 15-077-10, -11, -14, -26 und 15-078-2, -3A, -3B und -39.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.13724kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11749775
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Diese Fisher Scientific Sonden für Digitalthermometer vom Typ K sind für die Verwendung in allen Fisher Scientific Digitalthermometern vom Typ K vorgesehen: 15-077-10, -11, -14, -26 und 15-078-2, -3A, -3B und -39.
'Perlenförmige Typ-K-Sonde
  • Schnell ansprechendes Thermoelement Typ-K mit perlenförmiger Sonde mit 0.06 in. (1.6 mm) Durchmesser für den Einsatz mit allen Typ-K-Thermometern in Flüssigkeiten, halbfesten Stoffen, Luft und anderen Gasen
  • Beschichtung mit PTFE-Harz 4 ft. (1.2 m) Kabel
  • Temperaturbereich der Sonde: -40 bis +250 °C im Dauerbetrieb und bis zu 300 °C kurzzeitig
Typ-K-Dreifachsonde
  • Für Temperaturmessungen von -50 bis +700 °C (-45 bis +1300 °F)
  • Optimal für Labore, Anlagen oder den Außeneinsatz geeignet—immer wenn eine Routineüberwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfesten Stoffen erforderlich ist
  • Die Hochleistungssonde aus Edelstahl mit Griff hat einen Durchmesser von 0.12 in. (3 mm) und eine Länge von 9.75 in. (248 mm)
  • Mit einem 40 in. (102 cm) langen Kabel
Oberflächensonde
  • Typ K-Thermoelement aus Edelstahl (NiCr/NiAl)
  • Federgespannt
  • Schnelles Ansprechverhalten mit einer Zeitkonstante von einer Sekunde
  • Universalstecker und nicht wärmeleitender Griff
  • Länge der Sonde (mit Griff) × Durchmesser: 9 × 0.12 in. (140 mm × 3 mm)
  • Kabellänge: 36 in. (91 cm); Temperaturbereich: -73 bis +760 °C (-163.4 bis +1400 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Schnelle Reaktion mit Zeitkonstante von 1 s
1016 mm (Cable)
Edelstahl
1292°F
-58°F
-50 °C bis +700 °C
40 in.
1016 mm
Dreifachsonde, Typ K
700°C
-50°C
Digitales Thermometer
Sonderangebote
Zur Leistungsverbesserung sollten die Sonden als System mit dem Messgerät kalibriert werden.