Learn More
Justrite™ Safety can for laboratories, with tap 08540, self
Marke: Justrite™ 7225140Z
Additional Details : Gewicht : 3.20000kg
Spezifikation
Schrankbehälter | |
9,46 l | |
Stahl | |
298 mm |
FM, CARB, NFPA, OSHA-zertifiziert | |
Rot | |
292 mm |