Learn More
Bochem™ Messbecher Typ I 18/10 aus Edelstahl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
- Aus Edelstahl 18/10
- Konische Form
- Mit Griff und Tülle
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 125 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Material | 18/10 Edelstahl |
Höhe (metrisch) | 90 mm |
Enthält | Mit Griff und Ausguss |
Typ | Messbecher |
Graduated | Ja |
Modell | Konisch |