Learn More
Bochem™ Messbecher Typ I 18/10 aus Edelstahl
Catalog Number 10566951
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Aus Edelstahl 18/10. Bochem™ Typ I 18/10 Becher aus Edelstahl sind mit Griff und Ausguss versehen.
  • Aus Edelstahl 18/10
  • Konische Form
  • Mit Griff und Tülle
Außendurchmesser (metrisch) 125 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material 18/10 Edelstahl
Höhe (metrisch) 90 mm
Enthält Mit Griff und Ausguss
Typ Messbecher
Graduated Ja
Modell Konisch