missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbolite™ X2 INSUL. PLUG 1200°C < 80MM
Marke: Carbolite™ 51-50-1
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Bestellinformation
DimTemperatureStability
Spezifikation
Isolierendstopfen | |
1200 °C |