Learn More
Brady™ X10 ECON BUMPER IPN (10PCS)
Dieser selbstklebende Kantenschutz schützt die Ecken und Kanten mit Stoßdämpfern.
Marke: Brady™ 225024
Additional Details : Gewicht : 1.75000kg
Beschreibung
- Sicherheitsstoßfänger
- Stoßdämpfer aus Zellstoff-Thermoplast
- Doppelte Funktion: weist auf gefährliche Situationen hin und federt einen Aufprall besser ab
Spezifikation
10/Packung | |
Self-adhesive Safety Bumpers - Cover (c) | |
Weist auf gefährliche Situationen hin und dämpft Stöße. | |
Sicherheitsstoßfänger | |
Zellulärer Thermoplast |
29.53 in. | |
Gelb, schwarz | |
151mm | |
5.94 in. | |
0,75 m |