missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mikrospritze, Typ B

Marke:  Hospidex MSE05R

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11759823

  • 242.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

0.715 mm
1/Pk.
51 mm
Microsyringe
5 μL
Fixed
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote