Learn More
Brady™ X10 ECON BUMPER ANGLE (10PCS)
Dieser selbstklebende Kantenschutz schützt die Ecken und Kanten mit Stoßdämpfern.
Marke: Brady™ 225022
Additional Details : Gewicht : 0.47200kg
Beschreibung
- Kantenschutz und Erhöhte Sicherheit am Arbeitsplat
- Doppelte Funktion: weist auf gefährliche Situationen hin und federt einen Aufprall besser ab
- Dieser selbstklebende Kantenschutz schützt die Ecken und Kanten
- Stoßdämpfer aus Zellstoff-Thermoplast
Spezifikation
10/Packung | |
Self-adhesive Safety Bumpers - Corner (a) | |
Weist auf gefährliche Situationen hin und dämpft Stöße. | |
Sicherheitsstoßfänger | |
Zellulärer Thermoplast |
26.77 in. | |
Gelb, schwarz | |
110 mm | |
4.33 in. | |
0,68 m |