Learn More
Brady™ Kantenschutz aus Polyurethan, Typ A
Choose this Type A Polyurethane Safety Bumper to suit different applications - use to warn of potential danger or help protect impact injury.
61.95 CHF - 83.75 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.57 in |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
Material | Polyurethan |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Warnt vor potenziellen Gefahren oder trägt zur Vermeidung von Verletzungen bei |
Länge (angloamerikanisch) | 39.4 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11771965
|
Brady™
225012 |
Photolumineszierend, schwarz, Black |
83.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11761965
|
Brady™
225011 |
Gelb, schwarz |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Choose these safety bumpers to suit different applications - use to warn of potential danger or help protect impact injury.
Spezifikation
1.57 in | |
Polyurethan | |
39.4 in. | |
Je 1 |
40 mm | |
Warnt vor potenziellen Gefahren oder trägt zur Vermeidung von Verletzungen bei | |
1 m |