Learn More
asecos™ Sicherheits-Unterbauschrank Typ 90 für Abfallentsorgung UB-T-90E, Modell UB90.060.110.2T:0014, Edelstahl, PREMIUM
Artikelnummer. 30130845 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Silber, Hellgrau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30130845 Silber, Hellgrau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 30130845 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3652188238347
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Verwendung in Innenräumen
PREMIUM Modell Typ 90 Sicherheits-Unterbauschrank mit Flügeltüren aus Edelstahl, inklusive Entsorgungssystem und Abluftüberwachung.
Für sichere Anwendungen zur vorübergehenden Lagerung von Entsorgungsflüssigkeiten in Arbeitsbereichen
Funktion/Aufbau
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Einfache und komfortable Handhabung: Die Türen stoppen in jeder Position und schließen sich im Brandfall selbst.
  • Benutzerfreundlich: Zugang zu allen Entsorgungsbehältern, 93° Öffnung der Flügeltür, leicht zu bedienende Schublade
  • Keine unbefugte Nutzung: Türen mit Zylinderschloss und Verriegelungszustandsanzeige (rot/grün) abschließbar.
  • Mobil: Rollen mit Sockel (optional erhältlich), einfaches Verschieben des Schranks
  • Belüftung: Integrierte Luftkanäle, anschlussfertig (DN 50) an eine technische Abluftanlage
Innenausstattung mit
  • 2 x Schubladen-Abfallbehälter STAWA-R mit Pos.-Platte inkl. 3 x Brandschutzdurchführungen, Edelstahl
  • 4 x Kanister 10 L, Polyethylen (leitfähig)
  • 2 x Zubehör-Entsorgungssystem-Überwachungsset mit eingebautem Signalkasten
  • 1 x Abluftüberwachungseinheit
Zertifikate
  • Feuerbeständigkeit 90 Minuten
  • Typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • Konform gemäß DIN EN 16121/16122
  • CE-konform
Spezifikation
Innentiefe (metrisch) 452 mm
Abmessungen (T x B x H) 574 x 1102 x 600 mm
Ausführung der Tür Doppel, Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorübergehende Lagerung von Entsorgungsflüssigkeiten in Arbeitsbereichen
Tragkraft 50 kg
Modell UB90.060.110.2T:0014
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 2
Einschubtyp Schublade
Oberflächenbeschichtung Leitfähig
Gewicht (angloamerikanisch) 455.25 lb.
Gewicht (metrisch) 206.5 kg
Innenbreite (metrisch) 979 mm
Farbe Silber, Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 22,60 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 23,62 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 502 mm
Material Edelstahl, Gips
Produkttyp Kombi-Sicherheitsschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 43,38 in.