Learn More
asecos™ Sicherheitslagerschränke Typ 90
Schutz gegen Korrosion, kratz- und schlagfeste Oberfläche, reinigungsfreundlich.
3324.27 CHF - 4633.36 CHF
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) | 615 mm |
---|---|
Produkttyp | Safety Storage Cabinet |
Außenhöhe (metrisch) | 1968 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) innen | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) innen | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10054193
|
asecos™
3023500130269 |
520 x 450 x 1740 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
4128.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11343543
|
asecos™
30117-001-30149 |
520 x 1050 x 1740 mm | Door Open Arrest System, AGT And TSA, 6 Pull-Out Drawers | Light Gray |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11974866
|
asecos™
30231-002-30269 |
520 x 450 x 1740 mm | 6 shelves, door open arrest system and TSA | Warning Yellow |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit durch Türen mit drei Scharnieren
- Die Sicherheitselemente befinden sich außerhalb des Stauraumes
- Verbesserter Schutz gegen Korrosion, kratz- und schlagfeste Oberfläche, reinigungsfreundlich
- Komfortable Handhabung durch die Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT)
- Anwenderfreundliches und sicheres Türöffnungssystem (Standard)
- Bequeme und sichere Entnahme oder Lagerung von Behältern
- Die serienmäßige automatische Türschließfunktion (TSA) löst arretierte Türen nach ca. 60 Sekunden
- Akustisches und optisches Signal vor dem Schließen
- Keine unbefugte Benutzung der mit einem Zylinderschloss abschließbaren Türen mit rot/grüner Schließzustandsanzeige (Integration in eine Schließanlage möglich)
- Leicht transportierbarer, integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Schnelle Integration der eingebauten, anschlussfertigen Luftkanäle (NW 75) in die technische Absauganlage
- Zwei-Farben-Konzept: der neue Zwei-Farben-Look mit Auswahl aus sieben Türfarben
- Für maximale Individualität und ein modernes Aussehen
- Ofen getestet (Typentest) gemäß EN 14470-1
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- GS-Zulassung, CE-konform
- EN 14727-konform (Labormöbel)
Spezifikation
615 mm | |
Safety Storage Cabinet | |
1968 mm |