Learn More
asecos™ Sicherheitslagerschränke Typ 90
Schutz gegen Korrosion, kratz- und schlagfeste Oberfläche, reinigungsfreundlich.
Marke: asecos™ 30231-002-30269
Additional Details : Gewicht : 261.00000kg
Beschreibung
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit durch Türen mit drei Scharnieren
- Die Sicherheitselemente befinden sich außerhalb des Stauraumes
- Verbesserter Schutz gegen Korrosion, kratz- und schlagfeste Oberfläche, reinigungsfreundlich
- Komfortable Handhabung durch die Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT)
- Anwenderfreundliches und sicheres Türöffnungssystem (Standard)
- Bequeme und sichere Entnahme oder Lagerung von Behältern
- Die serienmäßige automatische Türschließfunktion (TSA) löst arretierte Türen nach ca. 60 Sekunden
- Akustisches und optisches Signal vor dem Schließen
- Keine unbefugte Benutzung der mit einem Zylinderschloss abschließbaren Türen mit rot/grüner Schließzustandsanzeige (Integration in eine Schließanlage möglich)
- Leicht transportierbarer, integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Schnelle Integration der eingebauten, anschlussfertigen Luftkanäle (NW 75) in die technische Absauganlage
- Zwei-Farben-Konzept: der neue Zwei-Farben-Look mit Auswahl aus sieben Türfarben
- Für maximale Individualität und ein modernes Aussehen
- Ofen getestet (Typentest) gemäß EN 14470-1
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- GS-Zulassung, CE-konform
- EN 14727-konform (Labormöbel)
Spezifikation
1740 mm | |
Safety Storage Cabinet | |
450 mm | |
600 mm | |
Warning Yellow | |
1968 mm | |
6 |
6 shelves, door open arrest system and TSA | |
Increased protection against corrosion | |
520 mm | |
520 x 450 x 1740 mm | |
615 mm | |
Wing |