Learn More
asecos™ XL-CLASSIC-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3039300130397
Additional Details : Gewicht : 841.56842kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Zylinderschloss
- Interne Flexibilität: Transportsockel (optional) für sicheren und einfachen Transport in der Einrichtung
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
- Sicherheit beim Abfüllen: durchgängige Erdungsverbindung an der Rückseite, innen mit Erdungskabeln inkl. Klammer
- Zertifikate
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- GS-zertifiziert
- CE-konform
Spezifikation
1890 mm | |
Sicherheitsschrank | |
936 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
1105 mm | |
1018 x 1105 x 2224 mm | |
864 x 936 x 1890 mm | |
Standard | |
2224 mm | |
XL90.222.110.WDAS | |
2 |
1 Einlegeboden (pulverbeschichtetes Stahlblech), 1 Transportsockel (pulverbeschichteter Stahl), 1 Bodenauffangwanne mit Gitter (verzinktes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
864 mm | |
Stahl | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
923,50 kg | |
Hellgrau | |
1018 mm | |
Flügel | |
1 | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, GS-zertifiziert, CE-konform |