Learn More
asecos™ XL-CLASSIC-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3038200130388
Additional Details : Gewicht : 1,049.91846kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Zylinderschloss
- Interne Flexibilität: Transportsockel (optional) für sicheren und einfachen Transport in der Einrichtung
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
- Sicherheit beim Abfüllen: durchgängige Erdungsverbindung an der Rückseite, innen mit Erdungskabeln inkl. Klammer
- Zertifikate
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- GS-zertifiziert
- CE-konform
Spezifikation
1890 mm | |
Sicherheitsschrank | |
1386 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
1555 mm | |
1018 x 1555 x 2224 mm | |
864 x 1386 x 1890 mm | |
1018 mm | |
Flügel | |
2 |
1 Bodenauffangwanne mit Einlegeböden, 1 Transportsockel (pulverbeschichteter Stahl) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
864 mm | |
Stahl | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
1153,00 kg | |
Hellgrau | |
2224 mm | |
XL90.222.155.WDAS | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, GS-zertifiziert, CE-konform |