Learn More
asecos™ V-MOVE-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, anthrazitgrau
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke:  asecos™ 3508604036114
Additional Details : Gewicht : 568.62628kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15957766
  • 7478.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
  • Elektronisches Öffnen und Schließen: Die vertikalen Schubfächer öffnen und schließen auf Knopfdruck.
  • Perfekter Zugang: Die vertikalen Schubfächer ermöglichen einen Überblick und einfachen Zugang zu den eingelagerten Behältern.
  • Immer geschlossen: Das serielle automatische Türschließsystem (TSA) gibt ca. 60 Sekunden vor dem Schließen des Schubfachs ein akustisches und visuelles Signal aus.
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbares vertikales Schubfach mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Spezifikation
1750 mm
4 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne, 5 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
775 mm
Stahl
860 x 819 x 1966 mm
775 x 701 x 1750 mm
Wannenboden
1966 mm
V90.196.081.VDAC:0013
2
Warngelbe vertikale Schubfachtüren
Sicherheitsschrank
701 mm
pulverbeschichtet struktur
819 mm
608,50 kg
Anthrazitgrau, Warngelb
860 mm
Automatischer Verschluss, Schiebetüren
9
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform