Learn More
asecos™ V-MOVE-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, anthrazitgrau
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3508504035101
Additional Details : Gewicht : 361.11600kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Elektronisches Öffnen und Schließen: Die vertikalen Schubfächer öffnen und schließen auf Knopfdruck.
- Perfekter Zugang: Die vertikalen Schubfächer ermöglichen einen Überblick und einfachen Zugang zu den eingelagerten Behältern.
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Türschließsystem (TSA) gibt ca. 60 Sekunden vor dem Schließen des Schubfachs ein akustisches und visuelles Signal aus.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbares vertikales Schubfach mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
1750 mm | |
5 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 1 l-Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
775 mm | |
Stahl | |
860 x 449 x 1966 mm | |
775 x 331 x 1750 mm | |
Standard | |
1966 mm | |
V90.196.045.VDAC:0013 | |
1 |
Warngelbe vertikale Schubfachtüren | |
Sicherheitsschrank | |
331 mm | |
pulverbeschichtet struktur | |
449 mm | |
401,50 kg | |
Anthrazitgrau, Warngelb | |
860 mm | |
Automatischer Verschluss, Schiebetüren | |
5 | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |