Learn More
asecos™ V-MOVE-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, anthrazitgrau
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3508604035102
Additional Details : Gewicht : 545.22632kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Elektronisches Öffnen und Schließen: Die vertikalen Schubfächer öffnen und schließen auf Knopfdruck.
- Perfekter Zugang: Die vertikalen Schubfächer ermöglichen einen Überblick und einfachen Zugang zu den eingelagerten Behältern.
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Türschließsystem (TSA) gibt ca. 60 Sekunden vor dem Schließen des Schubfachs ein akustisches und visuelles Signal aus.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbares vertikales Schubfach mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
1750 mm | |
4 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) auf jeder Seite | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
775 mm | |
Stahl | |
860 x 819 x 1966 mm | |
775 x 701 x 1750 mm | |
Standard | |
1966 mm | |
V90.196.081.VDAC:0013 | |
2 |
Warngelbe vertikale Schubfachtüren | |
Sicherheitsschrank | |
701 mm | |
pulverbeschichtet struktur | |
819 mm | |
608,00 kg | |
Anthrazitgrau, Warngelb | |
860 mm | |
Automatischer Verschluss, Schiebetüren | |
8 | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform |