Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-PHOENIX-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
4218.80 CHF - 8803.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 616 mm |
Innentiefe (metrisch) | 524 mm |
Abmessungen (T x B x H) | 616 x 1196 x 1968 mm |
Material | Stahl |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Konfiguration | Farbe | Innenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Farbe | Innenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15376778
|
asecos™
3011800130127 |
3 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne | Hellgrau | 1050 mm |
4218.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15935946
|
asecos™
3070800130349 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (335 mm), 1 Bodenauffangwanne, 3 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (PP), vertikale Trennwand | Hellgrau | 450 mm |
7632.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15922616
|
asecos™
3011800230127 |
1 Einlegeboden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne | Gelb | 1050 mm |
6084.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15376711
|
asecos™
3011800130149 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Lichtgrau (RAL 7035) | 1050 mm |
5660.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15942586
|
asecos™
3011800130133 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 Bodenauffangwanne | Hellgrau | 1050 mm |
6450.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15952616
|
asecos™
3011800230133 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 Bodenauffangwanne | Warngelb | 1050 mm |
6450.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15922596
|
asecos™
3011800130147 |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Hellgrau | 1050 mm |
7250.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15932626
|
asecos™
3011800230147 |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Gelb | 1050 mm |
7250.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15952626
|
asecos™
3011800230149 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Warngelb | 1050 mm |
8114.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15955946
|
asecos™
3070800130351 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne, 3 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (PP), vertikale Trennwand | Hellgrau | 450 mm |
8803.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Platzsparende Falttüren: geringer Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneten Türen
- Komfortabel und sicher: Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Inneneinrichtung mit
- 3 x Fachboden, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Lochblecheinsatz, Tragkraft: 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 33 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
524 mm | |
Stahl | |
Gefaltet | |
1968 mm | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
pulverbeschichtet glatt |
616 mm | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1742 mm | |
2 | |
1196 mm |