Learn More
asecos™ S-PEGASUS-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90 mit automatischer Verschlussfunktion
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
2793.10 CHF - 4494.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 616 mm |
Innentiefe (metrisch) | 524 mm |
Abmessungen (T x B x H) | 616 x 596 x 1298 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 524 x 450 x 1072 mm |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Farbe | Konfiguration | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Konfiguration | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15964036
|
asecos™
3024200130721 |
Hellgrau | 2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Flügel, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss |
4234.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15924066
|
asecos™
3024200230721 |
Gelb | 2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Flügel, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss |
4234.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15954026
|
asecos™
3024200130277 |
Hellgrau | 2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (235 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Flügel, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss |
4033.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15302559
|
asecos™
3024200230277 |
Gelb | 2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (235 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Flügel, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss |
2793.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15974036
|
asecos™
3024200130722 |
Hellgrau | 3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Flügel, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss |
4494.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15312559
|
asecos™
3024200230722 |
Gelb | 3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Flügel, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss |
3158.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15964026
|
asecos™
3024200130278 |
Hellgrau | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (140 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Flügel, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss |
4102.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15914056
|
asecos™
3024200230278 |
Gelb | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (140 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Flügel, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss |
4102.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
524 mm | |
524 x 450 x 1072 mm | |
Sicherheitsschrank | |
1298 mm | |
1 | |
596 mm |
616 mm | |
616 x 596 x 1298 mm | |
Stahl | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1072 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
450 mm |