Learn More
Metro™ Kleidergestelle aus Edelstahl 304
Die offene Drahtkonstruktion fördert den laminaren Luftstrom. Die Metro-Kleiderständer aus Edelstahl 304 verfügen über einen einzigartigen Aufhängemechanismus mit Diebstahlschutz.
1355.00 CHF - 2345.00 CHF
Spezifikation
Breite (angloamerikanisch) | 24 Zoll |
---|---|
Breite (metrisch) | 61 cm |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15946921
|
Metro™
GRW2436S |
36 Zoll | 91,4 cm |
1355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15966921
|
Metro™
GRW2460S |
60 Zoll | 152,4 cm |
2155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15956921
|
Metro™
GRW2448S |
48 Zoll | 122 cm |
1700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15976921
|
Metro™
GRW2472S |
72 Zoll | 182,5 cm |
2345.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Durchgehend Edelstahl Typ 304 und bewährte Super Erecta™-Bauweise
- Ausführungen für aufrechte Bodenmontage und Wandmontage erhältlich
- Die offene Drahtkonstruktion fördert den laminaren Luftstrom
- Elektropolierte Kleiderbügel aus Edelstahl 304 sind im Lieferumfang enthalten. Die Kleiderbügel sind in Abständen von 7.62 cm (3 in) angeordnet
- Der einzigartige Haltemechanismus der Bügel bietet Diebstahlschutz
- Anwenderfreundlich
- Verstellbare dreieckige Edelstahlfußplatten für die Bodenmontage werden mitgeliefert
- Die aufrechte Einheit ist nicht leitend, kann aber durch Zugabe von geteilten Aluminiummuffen (9986Z) leitfähig gemacht werden
- Die Ausführung für Bodenbefestigung ist 189.5 cm (74.625 in) hoch. Die Ausführung für Wandbefestigung ist 19.05 cm (7.5 in) hoch.
Spezifikation
24 Zoll | |
61 cm |