Learn More
Neville and More™ Injektionsfläschchen aus Glas vom Typ 3
Zur Aufbewahrung von medizinischen Lösungen oder Antibiotika.
60.35 CHF - 217.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Injektionsfläschchen aus Glas mit Bördelrand |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas (Typ III) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von medizinischen Reagenzien oder Antibiotika |
Modell | Kreisförmiger Querschnitt |
Produktcode | Marke | Volumen bis Rand (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Höhe (metrisch) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen bis Rand (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Höhe (metrisch) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15383418
|
Neville and More™
|
10mL | 2,54cm | 5,35 m (Hals) | 168 |
60.35 CHF
168 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15393418
|
Neville and More™
299684 |
50 ml | 4,25cm | 7,3 cm (Hals) | 130 |
217.00 CHF
130 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Mit Bördelhals
- Halsmaterial: Pilferproof-Glas
- Geeignet zur Aufnahme von Flüssigkeiten für verschiedene Flaschen, Gläser und Laborverbrauchsmaterialien
- Manipulationssicheres Band
- Nicht reaktiv
- Material: Glas
Spezifikation
Injektionsfläschchen aus Glas mit Bördelrand | |
Glas (Typ III) | |
Kreisförmiger Querschnitt | |
2 cm |
Durchsichtig | |
Lagerung von medizinischen Reagenzien oder Antibiotika | |
Bördelverschluss |