Learn More
Sartorius™ Typ 144 Hydrosart Membranscheiben für Ultrafiltration
Type 144 Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC) Ultrafiltration Membranes are highly hydrophilic and have extended chemical compatibility. Easy to clean and autoclavable, they are ideal for protein recovery from dilute samples and work under aseptic conditions.
Marke: Sartorius™ 14439--63------D
259.03 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Type: Ultrafiltration Membrane
- Material: Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC)
- Grade: Type 144
- Shape: Disc
- Flow Rate: 0.08 mL/min./cm2
- Thickness: 180 μm
- MWCO: 5 kDa
- For Use With (Application): Concentration, Protein Removal, Diafiltration, Desalting, Buffer Exchange, and Electro-Ultrafiltration (in BioPharma, Research, and Environmental Fields)
Spezifikation
Autoclavable | |
Disc | |
Hydrosart Regenerated Cellulose | |
Non-sterile | |
Ideal für die Probenreinigung und Proteinentfernung und wenn eine hohe Rückgewinnung der Filtratlösung von vorrangiger Bedeutung ist | |
Ultrafiltrationsmembranscheiben | |
10 Pk. | |
7.1 mil | |
Ultrafiltrationsmembranscheiben | |
63 mm |
Ultrafiltrationsmembrane [Scheiben] | |
Hydrosart | |
5 kDa | |
0,08 ml/min/cm2 | |
Typ 144 | |
Gehäuse 10Pack | |
Disc | |
180 μm | |
2.5 in. | |
63 mm |