Learn More
Sartorius™ Typ 144 Hydrosart Membranscheiben für Ultrafiltration
Marke:  Sartorius™ 14439--47------D
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10032431
  • 165.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Ultrafiltrationsmembrane [Scheiben]
0,08 ml/min/cm2
Type 144
10Pack
Ultrafiltrationsmembranscheiben
47 mm
Hydrosart
Ideal for sample cleaning and protein removal and when high recovery of the filtrate solution is of primary importance
Ultrafiltrationsmembranscheiben
180 μm
47 mm