Learn More
Justrite™ STAHLKANISTER 19L 295X420MM
Marke: Justrite™ 7150250Z
Additional Details : Gewicht : 3.20000kg
Spezifikation
19 L | |
298 mm |
Marke: Justrite™ 7150250Z
Additional Details : Gewicht : 3.20000kg
19 L | |
298 mm |