Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und Kappen: PTFE-beschichtete, weiße 14B Gummieinsatz
Verwenden Sie diese Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Materialien. Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
Marke:  Fisherbrand™
103.04 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.81800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11563532
  • 156.00 CHF / 144 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
  • Auf unterteilten Tabletts
  • Ebenfalls lieferbar: vorgereinigte EPA- (Environmental Protection Agency) Fläschchen für VOA (Volatile Organic Analysis), mit oder ohne Zertifizierung und mit weißen Polypropylenkappen mit offener Oberseite und Silikonsepten mit PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
A
Durchsichtig
Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A)
Ja
Für Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Materialien
3,2 dr.
Phenolharz
68 mm
ASTM, USP Typ I
15-425
Teflonbeschichtetes Gummi
19 mm
Nicht steril
12 ml
144
12 mL
Montiert
144/Packung
Fläschchen
Analyse flüchtiger organischer Verbindungen