missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tyloxapol, TRC

Artikelnummer. 30452133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452133 25 g 25 Gramm
30449067 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30452133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT94770025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25301-02-4
Summenformel ((C H2 O)mon(C2 H4 O)mon(C14 H22 O)mon)co
Molekulargewicht (g/mol) 280.4
Synonym p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)Phenol Polymer with Ethylene Oxide and Formaldehyde, Ethylene Oxide Polymer with Formaldehyde and p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, Oxirane Polymer with Formaldehyde and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, Ethylene oxide-formaldehyde-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol copolymer, Ethylene oxide-formaldehyde-p-octylphenol Copolymer, NSC 90255, Superinone, Triton A 20, Triton WR 1339, Tyloxapol, p-Isooctylpolyoxyethylenephenol Formaldehyde Polymer
IUPAC-Name Formaldehyd; Oxiran; 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1.C=O.C2CO2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tyloxapol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H22O.C2H4O.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;1-2-3-1;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;1-2H2;1H2
Formelmasse 280.2038
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.