Beschreibung
Anwendungshinweise:
Tylosin wird häufig in der Veterinärmedizin verwendet und dient der Untersuchung folgender Aspekte:
- Proteinsynthese auf der Ebene des 50S-Ribosoms
- Vorbeugung von Implantationsstellenabszessen bei Rindern
- Dispositionskinetik und Mycoplasma gallisepticum- und Mycoplasma meleagridis-Infektionen
Nutzungshinweis:
- Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Wichtige Anwendungen:
- Antibiotikum
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tylosin Tartrate Salt |
| Physikalische Form | Pulver |
| CAS | 74610-55-2 |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 10 g |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1052.17 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tylosin tartarate salt
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: tylosin tartarate salt