Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tylosin Tartrat
Artikelnummer. 16524234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16524234 100 g 100 Gramm
16504234 5 g 5 Gramm
16514234 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16524234 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463071000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 74610-55-2 | C50H83NO23 | 1066.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74610-55-2
Summenformel C50H83NO23
Molekulargewicht (g/mol) 1066.20
InChI-Schlüssel ICVKYYINQHWDLM-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2,3-dihydroxybutanedioic acid; 2-[6-({5-[(4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl}oxy)-16-ethyl-4-hydroxy-15-{[(5-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]methyl}-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]acetaldehyd
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.CCC1OC(=O)CC(O)C(C)C(OC2OC(C)C(OC3CC(C)(O)C(O)C(C)O3)C(C2O)N(C)C)C(CC=O)CC(C)C(=O)C=CC(C)=CC1COC1OC(C)C(O)C(OC)C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tylosin tartrate
Typ Tylosin Tartrate
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: ca 50 g/L
Formelmasse 1066.2