Learn More
Heidolph™ Tygon™ 2-Stopper-Standardschläuche
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
0,51 mm Inendurchmesser/2,31 mm Außendurchmesser
1,42 mm Inendurchmesser/3,22 mm Außendurchmesser
2,79 mm Inendurchmesser/4,59 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nicht toxisch.
- Nicht oxidierend.
- Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien.
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
- Gute Lebensdauer.
- Mit Anschlägen zum Schutz vor Verrutschen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA (21 CFR 177.2601) und GLP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.42 mm |
| Material | Thermoplastisch |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.22 mm |
| Dicke (metrisch) | 0.9 mm |
| Zur Verwendung mit | Pumpe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ungiftig, nicht oxidierend, gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien, sehr geringe Gasdurchlässigkeit, gute Leistung und Lebensdauer. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |