Learn More
Ismatec™ Tygon ST Standardschläuche
Diese Tygon-Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor. Ismatec™ Tygon ST-Standardschläuche sind speziell auf Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb ausgelegt.
265.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Standardröhrchen |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Tygon ST |
Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
Zur Verwendung mit | Pumpe |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10423622
|
Ismatec™
SC0535T |
8 mm | 14.4 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Tygon ST R-3603 Schläuche
- Thermoplast, auf PVC-Basis mit Weichmachern
- Flexibel, fest, transparent
- Preiswerte Allround-Schläuche
- Hohe chemische Beständigkeit
- Erfüllt FDA-Kriterien
- Beständig gegen fast alle anorganischen Chemikalien
- Geschmacklos
- Glatt polierte Innenwand
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Nicht alternd und nicht oxidierend
- Hohe Dielektrizitätskonstante
Spezifikation
Standardröhrchen | |
Tygon ST | |
Pumpe | |
-50 °C | |
Ja | |
M├╢gliches Austreten von Weichmachern, kurze Gebrauchsdauer | |
Gut |
Ja | |
15 m | |
F├╝r allgemeine Laboranwendungen | |
Je 1 | |
Niedrig | |
Durchsichtig | |
74 °C |