Learn More
Ismatec™ Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum Standardschläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
11.1 mm Innendurchmesser, 14.3 mm Außendurchmesser
4,8 mm ID/8,0 mm AD
4.8 mm Innendurchmesser, 9.6 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
7.50 Meter
Beschreibung
- Dampfautoklavierbar.
- Exzellente biologische Kompatibilität
- Die ultraglatte Innenröhre verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung.
- Niedriger Grad an Proteinbindung.
- Völlig nicht-zytotoxisch, nicht-hämolytisch und nicht-pyrogenisch
- Wetter-, ozon-, sonnenlicht- und strahlungsbeständig.
- Beständig gegen Pilze.
- Geruchsneutral
- Nicht geeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünntes Natriumhydroxid.
- Relativ hohe Gasdurchlässigkeit.
- Anwendungen
- Säuren: Eingeschränkt
- Alkalische Lösungen: Eingeschränkt
- Lösungsmittel: Eingeschränkt
- Druck: Nicht empfohlen
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Ausreichend
- Sterile Medien: Sehr gut
- Konform mit:
- US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, Part 177.2600.
- Übertrifft auch die Hygieniestandards 3A.
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, Part 177.2600. Übertrifft auch die Hygieniestandards 3A. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Tygon SI Silikon 3350 |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.5 m |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hygienischer Transfer empfindlicher Flüssigkeiten. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
| Schlauchgröße | 4,8 mm ID/8,0 mm AD |
| Gasdurchlässigkeit | CO2 25147, O2 4715, N2 2284 |
| Einschränkungen | Nicht geeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünntes Natriumhydroxid. Relativ hohe Gasdurchlässigkeit. |
| Mehr anzeigen |