Learn More
Saint Gobain Life Sciences 15M SCHLAUCH TYGON SE200 1,6X3,2MM .
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
- Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
- Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
- Nicht toxisch und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
- Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
- Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
- Labor allgemein
- Lebensmittel & Getränke
- Biopharmazeutika
- Analytische Instrumente
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, FDA und EU 2002/95/EC (ROHS) |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Material | FEP |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfache Handhabung des Transfers von korrosiven Chemikalien, Lösungsmitteln, MEK-basierten Lösungsmitteln usw. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Verpackungsmenge | 1 Packung |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |