Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon R3607 Schläuche
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ LMT-55-Schläuche mit Konfiguration mit zwei Stoppern eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
47.53 CHF - 78.95 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tat Tygon Pumpenschlauch |
---|---|
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11903834
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-00-ND |
Orange/schwarz | 0,13 mm | 0,90 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15163196
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-05-ND |
Orange/Gelb | 0,51 mm | 0,90 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10114924
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-13-ND |
Rot/rot | 1,14 mm | 0,85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12340200
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-23-ND |
Violett/orange | 2,54 mm | 0,85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15123196
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-09-ND |
Orange/orange | 0,89 mm | 0,85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
15113206
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-17-ND |
Gelb/Blau | 1,52 mm | 0,85 mm |
78.95 CHF
12 Stück |
N/A | ||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
11769744
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-25-ND |
Schwarz/Weiß | 3,17 mm | 0,85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
N/A | ||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10692915
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-20-ND |
Grün/Grün | 1,85 mm | 0,85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15153196
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-10-ND |
weiß/schwarz | 0,95 mm | 0,85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15173196
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-12-ND |
Kristallklar | 1,09 mm | 0,85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15103206
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-19-ND |
Blau/Grün | 1,75 mm | 0,85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15183196
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-16-ND |
Gelb/Gelb | 1,42 mm | 0,85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
15193196
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-21-ND |
Violett/Violett | 2,06 mm | 0,85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15126142
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-24-ND |
Kristallklar | 2.79 mm | 0.85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
15111753
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-06-ND |
Weiß/gelb | 0,57 mm | 0,90 mm |
56.35 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10032884
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-18-ND |
Blau/Blau | 1,65 mm | 0,85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10602925
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-22-ND |
Violett/Schwarz | 2,29 mm | 0,85 mm |
47.85 CHF
12 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
15131763
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-18-ND |
Blau/Blau | 1,65 mm | 0,85 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
Tat Tygon Pumpenschlauch | |
-50 °C |